Stampa…
1-Bromo-4-fluorobenzene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: 4-Bromofluorobenzene
B0884-25G B0884-500G B0884-100G
TCIAB0884-25GEA 16 EUR
TCIAB0884-25G TCIAB0884-500G TCIAB0884-100G
1-Bromo-4-fluorobenzene ≥98.0% (by GC)
1-Bromo-4-fluorobenzene
Formula: C₆H₄BrF
Peso molecolare: 175 g/mol
Punto di ebollizione: 153°C
Punto di fusione: -16
Flash Pt: 56°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000342
CAS Number: 460-00-4
EINECS: 207-300-2
UN: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ad158a0c71fcce037778e0fc07b80269fca7f3dc&vid=356084e488e068614277e8479a4f10a91137875e&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %