Benzophenone imine ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₃H₁₁N Punto di ebollizione: 108°C |
MDL Number:
MFCD00001760 CAS Number: 1013-88-3 |
|
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |