Stampa…
Fluoranthene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
F0016-25G F0016-500G F0016-100G
TCIAF0016-25GEA 29 EUR
TCIAF0016-25G TCIAF0016-500G TCIAF0016-100G
Fluoranthene ≥98.0% (by GC)
Fluoranthene
Formula: C₁₆H₁₀
Punto di ebollizione: 384°C
MDL Number: MFCD00001184
CAS Number: 206-44-0
EINECS: 205-912-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13fe5c4620652109346ea3ad2cd1769dace7895c&vid=13fe5c4620652109346ea3ad2cd1769dace7895c&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 108.0 to 112.0 deg-C