2,4-Toluenediisocyanate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₉H₆N₂O₂ Punto di ebollizione: 251°C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00002011 CAS Number: 584-84-9 EINECS: 209-544-5 UN: 2078 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,09530 |
|
Appearance | White or Colorless powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |