Stampa…
2,6-Toluenediisocyanate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: 2,6-TDI, 2-Methyl-m-phenylene diisocyanate, Tolylene 2,6-diisocyanate
T1153-1G T1153-25G T1153-5G
TCIAT1153-1GEA 36 EUR
TCIAT1153-1G TCIAT1153-25G TCIAT1153-5G
2,6-Toluenediisocyanate ≥98.0% (by GC)
2,6-Toluenediisocyanate
Formula: C₉H₆N₂O₂
Peso molecolare: 174,16 g/mol
Punto di ebollizione: 103°C
Flash Pt: 127°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00002010
CAS Number: 91-08-7
EINECS: 202-039-0
UN: 2078
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=88281c324407a8c32b17a3dae614c5ad7dde6186&vid=88281c324407a8c32b17a3dae614c5ad7dde6186&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %