1-Bromo-3-fluorobenzene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₄BrF Punto di ebollizione: 147°C Punto di fusione: –8 °C Densità: 1,7081 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 39°C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000326 CAS Number: 1073-06-9 EINECS: 214-023-0 UN: 1993 ADR: 3,III |
|
Risultati del test di specificazione
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...