Stampa…
1-Bromo-3,5-difluorobenzene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 3,5-Difluorobromobenzene
B1764-25G B1764-250G
TCIAB1764-25GEA 34 EUR
TCIAB1764-25G TCIAB1764-250G
1-Bromo-3,5-difluorobenzene ≥98.0% (by GC)
1-Bromo-3,5-difluorobenzene
Formula: C₆H₃BrF₂
Peso molecolare: 192,99 g/mol
Punto di ebollizione: 140°C
Punto di fusione: –27 °C
Densità: 1,676 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 44°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010305
CAS Number: 461-96-1
EINECS: 416-710-2
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=00e82392b1357ca50447abbfc1aa20e8659f204b&vid=cbdc1d20d04f58b63668a12b124121104c159a94&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %