Stampa…
4-Bromo-1,2-difluorobenzene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 1-Bromo-3,4-difluorobenzene
B1523-25G B1523-250G
TCIAB1523-25GEA 36 EUR
TCIAB1523-25G TCIAB1523-250G
4-Bromo-1,2-difluorobenzene ≥98.0% (by GC)
4-Bromo-1,2-difluorobenzene
Formula: C₆H₃BrF₂
Peso molecolare: 192,99 g/mol
Punto di ebollizione: 151°C
Punto di fusione: –4 °C
Densità: 1,7 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 33°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000304
CAS Number: 348-61-8
EINECS: 206-481-5
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=921509fa0d7ed1d60bde8dcffcc1cc26fe9052a8&vid=b40cfb305f91929a7120b701712a5d33187aa12d&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %