Stampa…
1-Bromo-3,4,5-trifluorobenzene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: 5-Bromo-1,2,3-trifluorobenzene
B1765-25G B1765-5G
TCIAB1765-25GEA 123 EUR
TCIAB1765-25G TCIAB1765-5G
1-Bromo-3,4,5-trifluorobenzene ≥98.0% (by GC)
1-Bromo-3,4,5-trifluorobenzene
Formula: C₆H₂BrF₃
Peso molecolare: 210,98 g/mol
Punto di ebollizione: 43°C
Punto di fusione: –20 °C
Densità: 1,767 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 45°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00070738
CAS Number: 138526-69-9
EINECS: 418-480-9
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7d4db6094cdccf983d35899b87c72e6ab97ef5d4&vid=caf1b78a77d0cdc567df07a69fd14d4238185fd7&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %