1-Bromo-2,6-difluorobenzene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₃BrF₂ Punto di ebollizione: 137°C Densità: 1,71 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 53°C |
MDL Number:
MFCD00009894 CAS Number: 64248-56-2 EINECS: 264-750-2 UN: 1993 ADR: 3,III |
|
Appearance | White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |