Stampa…
1-Bromo-2,3-difluorobenzene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: 2,3-Difluorobromobenzene
B1800-1G B1800-5G B1800-25G
TCIAB1800-1GEA 22 EUR
TCIAB1800-1G TCIAB1800-5G TCIAB1800-25G
1-Bromo-2,3-difluorobenzene ≥98.0% (by GC)
1-Bromo-2,3-difluorobenzene
Formula: C₆H₃BrF₂
Punto di ebollizione: 234 °C (765 -rr)
Densità: 1,72 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 61°C
MDL Number: MFCD00061136
CAS Number: 38573-88-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cf9d99e56a64c8060063dfa641a15a991b6c212e&vid=8afb9e8b02e1007d1e0611ff4964d92945ec750f&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %