Stampa…

1,4-Dibromo-2,5-difluorobenzene ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI
Attenzione

D1864-10G D1864-25G
TCIAD1864-10GEA 46 EUR
TCIAD1864-10G TCIAD1864-25G
1,4-Dibromo-2,5-difluorobenzene ≥98.0% (by GC)
1,4-Dibromo-2,5-difluorobenzene
Formula: C₆H₂Br₂F₂
Peso molecolare: 271.89 g/mol
Punto di ebollizione: 96°C
Punto di fusione: 65
MDL Number: MFCD00000346
CAS Number: 327-51-5
EINECS: 206-317-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6953d457c66a6de9c766bd26ae2ffa3be6de2c9&vid=c6114ced5fc8f88ff150ac3057e9b8466fd14fe2&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 62.0 to 66.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR