Stampa…
1,3-Dibromotetrafluorobenzene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
D1492-1G D1492-5G
TCIAD1492-1GEA 38 EUR
TCIAD1492-1G TCIAD1492-5G
1,3-Dibromotetrafluorobenzene ≥98.0% (by GC)
1,3-Dibromotetrafluorobenzene
Formula: C₆Br₂F₄
Punto di ebollizione: 85 °C (18 -rr)
MDL Number: MFCD00031533
CAS Number: 1559-87-1
EINECS: 216-326-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=462e6683109750a208db6bd6dae8aa32e0e44e10&vid=6566717e601b471bf373a2d55b849b6408f7f233&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %