Stampa…
2,4-Dibromo-1-fluorobenzene ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 1,3-Dibromo-4-fluorobenzene, 1-Fluoro-2,4-dibromobenzene
D3489-25G D3489-5G
TCIAD3489-25GEA 134 EUR
TCIAD3489-25G TCIAD3489-5G
2,4-Dibromo-1-fluorobenzene ≥97.0% (by GC)
2,4-Dibromo-1-fluorobenzene
Formula: C₆H₃Br₂F
Peso molecolare: 253,9 g/mol
Punto di ebollizione: 105°C
Flash Pt: 92°C
MDL Number: MFCD00000283
CAS Number: 1435-53-6
EINECS: 215-860-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7dfda4da196f98e694e4f8f334c29b423cc42aea&vid=6d7ff9a081f6b0e17eb8a8e924e7c7ef7af4caee&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Red clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %