Stampa…
1,2-Dibromo-4,5-difluorobenzene ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
D1913-25G D1913-5G
TCIAD1913-25GEA 84 EUR
TCIAD1913-25G TCIAD1913-5G
1,2-Dibromo-4,5-difluorobenzene ≥97.0% (by GC)
1,2-Dibromo-4,5-difluorobenzene
Formula: C₆H₂Br₂F₂
Peso molecolare: 271,89 g/mol
Punto di ebollizione: 208 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 32,5…33.5 °C
Flash Pt: 44°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00009890
CAS Number: 64695-78-9
EINECS: 265-021-1
UN: 1325
ADR: 4.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d71346556bbd79106730b1622e97bb85153ee347&vid=1c6a5d8f5bb615494d898d815782c2fe27a6e0ab&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %