Stampa…

4-Bromo-3-chloroaniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

B3709-25G B3709-5G
TCIAB3709-25GEA 285 EUR
TCIAB3709-25G TCIAB3709-5G
4-Bromo-3-chloroaniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Bromo-3-chloroaniline
Formula: C₆H₅BrClN
Peso molecolare: 206,47 g/mol
Punto di ebollizione: 264 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 67…68 °C
MDL Number: MFCD00041311
CAS Number: 21402-26-6
EINECS: 244-370-3
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32bdd5a9a25436c743fb2db578e5e90bcb7b2e4c&vid=8346432f9e1d7f0fb76cb06b3ff1f5c9b1ee5498&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 64.0 to 68.0 deg-C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR