Stampa…
5-Bromo-2-clorofluorobenzene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
B1861-25G B1861-5G
TCIAB1861-25GEA 89 EUR
TCIAB1861-25G TCIAB1861-5G
5-Bromo-2-clorofluorobenzene ≥98.0% (by GC)
5-Bromo-2-clorofluorobenzene
Formula: C₆H₃BrClF
Punto di ebollizione: 142°C
Densità: 1,71 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00042519
CAS Number: 60811-18-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=318e9bfe770433bfffcfc056060fb485e0d307a0&vid=9b034658fe8c6d7590e4792cdb3d73fd4d858def&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %