Stampa…
2-Bromo-5-clorofluorobenzene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
B2724-5G B2724-25G
TCIAB2724-5GEA 22 EUR
TCIAB2724-5G TCIAB2724-25G
2-Bromo-5-clorofluorobenzene ≥98.0% (by GC)
2-Bromo-5-clorofluorobenzene
Formula: C₆H₃BrClF
Peso molecolare: 209,44 g/mol
Punto di ebollizione: 92°C
Flash Pt: 92°C
MDL Number: MFCD00079708
CAS Number: 1996-29-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7b8b4210fb425950e23c14cc1a11b671407dc3a9&vid=7b8b4210fb425950e23c14cc1a11b671407dc3a9&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %