Stampa…
4-Bromo-2-clorofluorobenzene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 4-Bromo-2-chloro-1-fluorobenzene, 4-Bromo-2-chlorofluorobenzene
B1860-25G B1860-5G
TCIAB1860-25GEA 92 EUR
TCIAB1860-25G TCIAB1860-5G
4-Bromo-2-clorofluorobenzene ≥98.0% (by GC)
4-Bromo-2-clorofluorobenzene
Formula: C₆H₃BrClF
Peso molecolare: 209,44 g/mol
Punto di ebollizione: 95°C
Densità: 1,72 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 88°C
MDL Number: MFCD00051794
CAS Number: 60811-21-4
EINECS: 405-580-2
UN: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8167bd867b54775c84b131652732dab163f8dd7a&vid=b12681de55dbacb300f7c180a3095246a1575e2a&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %