Stampa…
5-Bromo-2-chlorobenzoic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
B1344-10G B1344-25G
TCIAB1344-10GEA 36 EUR
TCIAB1344-10G TCIAB1344-25G
5-Bromo-2-chlorobenzoic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
5-Bromo-2-chlorobenzoic acid
Formula: C₇H₄BrClO₂
Peso molecolare: 235,46 g/mol
Punto di ebollizione: 316 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 157…160 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002415
CAS Number: 21739-92-4
EINECS: 244-558-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1d040cb8f68781ad9c8264bd2a04f9897a0dccda&vid=96229cf3e83c24da7655c19c7e168d462df2015f&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 157.0 to 160.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity