Stampa…

1-Bromo-4-chlorobenzene ≥99.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

Synonyms: 4-Bromochlorobenzene

B0571-25G B0571-500G B0571-100G
TCIAB0571-25GEA 18 EUR
TCIAB0571-25G TCIAB0571-500G TCIAB0571-100G
1-Bromo-4-chlorobenzene ≥99.0% (by GC)
1-Bromo-4-chlorobenzene
Formula: C₆H₄BrCl
Peso molecolare: 191,45 g/mol
Punto di ebollizione: 196 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 66…68 °C
Densità: 1,576 g/cm³ (71 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000600
CAS Number: 106-39-8
EINECS: 203-392-3
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8df08256b77ce27db9eb1d056c3f884af1b843c2&vid=c5c210fefaf3b78bce3feeec14286f01fab55475&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 65.0 to 67.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR