Stampa…
1-Bromo-3-chlorobenzene ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 3-Bromochlorobenzene
B0570-100G B0570-25G
TCIAB0570-100GEA 48 EUR
TCIAB0570-100G TCIAB0570-25G
1-Bromo-3-chlorobenzene ≥99.0% (by GC)
1-Bromo-3-chlorobenzene
Formula: C₆H₄BrCl
Peso molecolare: 191,45 g/mol
Punto di ebollizione: 196°C
Punto di fusione: –21,2 °C
Densità: 1,63 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 80°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000568
CAS Number: 108-37-2
EINECS: 203-575-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1a04725a5faa7dd7753fea6e811b0dff29e2f9df&vid=3ac79cb0601848b60b3a6c245463b2e9d9c602c3&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %