1-Bromo-2,3-dichlorobenzene ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Synonyms:
2,3-Dichlorobromobenzene
Formula:
C₆H₃BrCl₂ Peso molecolare: 225.9 g/mol Punto di ebollizione: 243°C Punto di fusione: 60 |
MDL Number:
MFCD00000536 CAS Number: 56961-77-4 EINECS: 260-476-2 |
|
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Melting point | 59.0 to 61.0 deg-C |