3,5-Dibromosalicylic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Synonyms:
3,5-Dibromo-2-hydroxybenzoic acid
Formula:
C₇H₄Br₂O₃ Punto di ebollizione: 365 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 228…229 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002441 CAS Number: 3147-55-5 EINECS: 221-570-9 Merck Index: 14,03028 |
|
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 222.0 to 230.0 deg-C |
Solubility in hot Methanol | very faint turbidity |