Stampa…
5-Bromoanthranilic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: 2-Amino-5-bromobenzoic acid
A1254-25G A1254-5G
TCIAA1254-25GEA 74 EUR
TCIAA1254-25G TCIAA1254-5G
5-Bromoanthranilic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
5-Bromoanthranilic acid
Formula: C₇H₆BrNO₂
Peso molecolare: 216.03 g/mol
Punto di ebollizione: 342
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007823
CAS Number: 5794-88-7
EINECS: 227-338-3
Merck Index: 14,01405
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d0a84de301cf60017511bacfc12aa9a442adff38&vid=e725dab4d1e3af0405b62d7387facf28d6c5bf49&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light red to Green powder to crystalline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %