4-Bromobenzoic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
|
Attenzione
|
Synonyms:
p-Bromobenzoic Acid
B0553-25G
B0553-100G
TCIAB0553-25GEA
32
EUR
TCIAB0553-25G
TCIAB0553-100G
4-Bromobenzoic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Bromobenzoic acid
Formula:
C₇H₅BrO₂ Peso molecolare: 201,02 g/mol Punto di ebollizione: 300 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 252…256 °C Densità: 1,894 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002529 CAS Number: 586-76-5 EINECS: 209-581-7 Merck Index: 14,01408 |
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Solubility in hot Methanol | almost transparency |