3-Bromobenzoic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
|
Attenzione
|
Synonyms:
m-Bromobenzoic Acid
B0551-25G
B0551-250G
TCIAB0551-25GEA
30
EUR
TCIAB0551-25G
TCIAB0551-250G
3-Bromobenzoic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Bromobenzoic acid
Formula:
C₇H₅BrO₂ Peso molecolare: 201,02 g/mol Punto di ebollizione: 308 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 155 °C Densità: 1,845 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002487 CAS Number: 585-76-2 EINECS: 209-562-3 |
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 155.0 to 159.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |