Stampa…
2-Bromobenzoic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: o-Bromobenzoic Acid
B0552-25G B0552-500G B0552-100G
TCIAB0552-25GEA 16 EUR
TCIAB0552-25G TCIAB0552-500G TCIAB0552-100G
2-Bromobenzoic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Bromobenzoic acid
Formula: C₇H₅BrO₂
Peso molecolare: 201,02 g/mol
Punto di ebollizione: 296 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 144…147 °C
Densità: 1,929 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: ≥ 100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002402
CAS Number: 88-65-3
EINECS: 201-848-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=261b397d74a937da7624890b93c154e778149319&vid=f379a8d456c3d1757515efa0c721a34fd89ae09b&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 146.0 to 152.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency