3,5-Dibromosalicylaldehyde ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₄Br₂O₂ Punto di ebollizione: 261 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 86 °C |
MDL Number:
MFCD00003318 CAS Number: 90-59-5 EINECS: 202-003-4 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,03027 |
|
Appearance | White to Orange to Green powder to crystaline |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 81.0 to 85.0 deg-C |