Stampa…
3-Bromo-4-idrossi-5-metossibenzaldeide ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 3-Bromo-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyde
B1172-25G B1172-5G
TCIAB1172-25GEA 45 EUR
TCIAB1172-25G TCIAB1172-5G
3-Bromo-4-idrossi-5-metossibenzaldeide ≥95.0% (by titrimetric analysis)
3-Bromo-4-idrossi-5-metossibenzaldeide
Formula: C₈H₇BrO₃
Peso molecolare: 231,05 g/mol
Punto di ebollizione: 314 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 166…167 °C
MDL Number: MFCD00006940
CAS Number: 2973-76-4
EINECS: 221-016-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6d50e2bee1f5370f8ff28e3d94b9b097950dbfe5&vid=6d50e2bee1f5370f8ff28e3d94b9b097950dbfe5&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 161.0 to 167.0 deg-C