Stampa…
3-Bromo-p-anisaldehyde ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 3-Bromo-4-methoxybenzaldehyde
B1790-25G B1790-5G
TCIAB1790-25GEA 71 EUR
TCIAB1790-25G TCIAB1790-5G
3-Bromo-p-anisaldehyde ≥98.0% (by GC)
3-Bromo-p-anisaldehyde
Formula: C₈H₇BrO₂
Peso molecolare: 215,05 g/mol
Punto di ebollizione: 162°C
Punto di fusione: 54 °C
MDL Number: MFCD00016599
CAS Number: 34841-06-0
EINECS: 252-241-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6a97862195eeff4a8ee4bbee455178619f3eeda7&vid=f7b3c8edc1b2418b434333131457034e5576e4b7&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 50.0 to 54.0 deg-C