Stampa…
3-Bromobenzaldehyde ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
B0548-25G B0548-500G B0548-100G
TCIAB0548-25GEA 26 EUR
TCIAB0548-25G TCIAB0548-500G TCIAB0548-100G
3-Bromobenzaldehyde ≥98.0% (by GC)
3-Bromobenzaldehyde
Formula: C₇H₅BrO
Punto di ebollizione: 236°C
Punto di fusione: 18…21 °C
Densità: 1,587 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 96°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003345
CAS Number: 3132-99-8
EINECS: 221-526-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3cde371501a7307ba955e90630b8f59ca7ace484&vid=184fd21bf7cee5b25ce71a197cd762bd41d3b701&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %