2-Bromobenzaldehyde ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Synonyms:
o-Bromobenzaldehyde
B0836-25G
B0836-500G
B0836-100G
TCIAB0836-25GEA
25
EUR
TCIAB0836-25G
TCIAB0836-500G
TCIAB0836-100G
2-Bromobenzaldehyde ≥98.0% (by GC)
2-Bromobenzaldehyde
Formula:
C₇H₅BrO Punto di ebollizione: 230°C Punto di fusione: 21 °C Densità: 1,58 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 95°C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003300 CAS Number: 6630-33-7 EINECS: 229-622-2 |
|
Risultati del test di specificazione
Appearance | White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Freezing point | 14.0 to 22.0 deg-C |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...