Stampa…
Bromobenzene ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: Phenylbromide, Phenyl bromide
B0439-25G B0439-500G
TCIAB0439-25GEA 24 EUR
TCIAB0439-25G TCIAB0439-500G
Bromobenzene ≥99.0% (by GC)
Bromobenzene
Formula: C₆H₅Br
Punto di ebollizione: 156°C
Punto di fusione: –31 °C
Densità: 1,495 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 51°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000055
CAS Number: 108-86-1
EINECS: 203-623-8
UN: 2514
ADR: 3,III
Merck Index: 14,01406
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=028e2d768a3b85de2dc29c775d310fc0031b4af0&vid=b8313fcf20c3130423426b8f28a483b825bd4035&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %