Stampa…
2-Idrossietile metacrilato ≥95.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI
Attenzione
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
M0085-25G M0085-500G
TCIAM0085-25GEA 16 EUR
TCIAM0085-25G TCIAM0085-500G
2-Idrossietile metacrilato ≥95.0% (by GC) stabilizzato
2-Idrossietile metacrilato
Formula: C₆H₁₀O₃
Punto di ebollizione: 85°C
Flash Pt: 107°C
MDL Number: MFCD00002863
CAS Number: 868-77-9
EINECS: 212-782-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6ef0d6f114e8ee83a791040317f6a5024fc17db&vid=f6ef0d6f114e8ee83a791040317f6a5024fc17db&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %