Stampa…

7,12-Dimethylbenz[a]anthracene ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo

D0677-1G D0677-5G
TCIAD0677-1GEA 138 EUR
TCIAD0677-1G TCIAD0677-5G
7,12-Dimethylbenz[a]anthracene ≥98.0% (by GC)
7,12-Dimethylbenz[a]anthracene
Formula: C₂₀H₁₆
Peso molecolare: 256,35 g/mol
Punto di ebollizione: 440 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 123 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003600
CAS Number: 57-97-6
EINECS: 200-359-5
ADR: 9,III
Merck Index: 14,03235
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=33fa8b3486ef6cb93138d61afd9a3eb28c881506&vid=4bd58e35af65e09c4cae4071acfe2f4a2503cae1&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 120.0 to 124.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR