Stampa…

9-Phenylanthracene ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

P0138-1G P0138-25G P0138-5G
TCIAP0138-1GEA 68 EUR
TCIAP0138-1G TCIAP0138-25G TCIAP0138-5G
9-Phenylanthracene ≥98.0% (by GC)
9-Phenylanthracene
Formula: C₂₀H₁₄
Peso molecolare: 254,33 g/mol
Punto di ebollizione: 417 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 157 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001252
CAS Number: 602-55-1
EINECS: 210-019-8
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a11d88bec562b7074b079082664ef49c9a8a4ef&vid=8e4456cda8c61a77e3bc376b1cb857ead0dfb880&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 152.0 to 157.0 deg-C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR