Stampa…
2-Methyl-1,3-propanediol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
M1114-25ML M1114-500ML
TCIAM1114-25MLEA 17 EUR
TCIAM1114-25ML TCIAM1114-500ML
2-Methyl-1,3-propanediol ≥98.0% (by GC)
2-Methyl-1,3-propanediol
Formula: C₄H₁₀O₂
Punto di ebollizione: 214°C
MDL Number: MFCD00082586
CAS Number: 2163-42-0
EINECS: 412-350-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a84a8c7266f92c2bb211865a0ec5defb40d60817&vid=a84a8c7266f92c2bb211865a0ec5defb40d60817&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %