2-Chloro-4-methoxybenzoic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Chloro-p-anisic acid
Purity: 98%
CAS No.: 21971-21-1
Molecular Formula: C8H7ClO3
Formula Weight: 186.59
MDL No.: MFCD00085943
Formula:
C₈H₇ClO₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00085943 CAS Number: 21971-21-1 |