Stampa…
9,10-Diphenylanthracene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
D1689-1G D1689-25G
TCIAD1689-1GEA 26 EUR
TCIAD1689-1G TCIAD1689-25G
9,10-Diphenylanthracene ≥98.0% (by GC)
9,10-Diphenylanthracene
Formula: C₂₆H₁₈
Peso molecolare: 330,43 g/mol
Punto di ebollizione: 485°C
Punto di fusione: 245 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001253
CAS Number: 1499-10-1
EINECS: 216-105-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3e7b29285e3ee156f2d79eaef70f16cbf10d2b5a&vid=1e02eaf50a0cdf0efcc8d38c3ccad85807aa08c1&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in hot Toluene almost transparency