Stampa…
9,10-Dimethylanthracene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
D0252-1G D0252-10G
TCIAD0252-1GEA 48 EUR
TCIAD0252-1G TCIAD0252-10G
9,10-Dimethylanthracene ≥98.0% (by GC)
9,10-Dimethylanthracene
Formula: C₁₆H₁₄
Punto di ebollizione: 371 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 177…178 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001262
CAS Number: 781-43-1
EINECS: 212-308-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de5910b35eba092f682df61a8c24eef618f2561c&vid=1a2e4a3faa88ef7bb5c459a4197e84aa1e5078c0&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 180.0 to 185.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency