Antracene ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₄H₁₀ Punto di ebollizione: 342°C Punto di fusione: 111…112 °C Densità: 1,24 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: (coppa chiusa) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001240 CAS Number: 120-12-7 EINECS: 204-371-1 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,00682 |
|
Appearance | White to Light yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Melting point | 216.0 to 220.0 deg-C |
Solubility in hot Toluene | almost transparency |