Stampa…

9,10-Dichloroanthracene ≥96.0% (by GC)

Fornitore: TCI
Attenzione

D0327-1G D0327-10G
TCIAD0327-1GEA 16 EUR
TCIAD0327-1G TCIAD0327-10G
9,10-Dichloroanthracene ≥96.0% (by GC)
9,10-Dichloroanthracene
Formula: C₁₄H₈Cl₂
Punto di ebollizione: 366 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 210…216 °C
Densità: 1,525 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00001246
CAS Number: 605-48-1
EINECS: 210-087-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a47e2e51ea26eeb9f1d8464c3a61ec13d9223372&vid=dddd433cb67c4c65a782e9da476a22cb4f37d7d5&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 210.0 to 214.0 deg-C
Solubility in hot Toluene almost transparency


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR