Stampa…
9-Bromoanthracene ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
B0872-25G B0872-5G
TCIAB0872-25GEA 101 EUR
TCIAB0872-25G TCIAB0872-5G
9-Bromoanthracene ≥95.0% (by GC)
9-Bromoanthracene
Formula: C₁₄H₉Br
Peso molecolare: 257,13 g/mol
Punto di ebollizione: 359 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 103 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001243
CAS Number: 1564-64-3
EINECS: 216-359-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a566956ba9da6b8ab581ecaedfcd86e9937c5b6f&vid=864cc8402a971508e9a7a4935630aca7f08be299&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 99.0 to 104.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency