9,10-Dibromoanthracene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₄H₈Br₂ Punto di ebollizione: 427 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 218…220 °C Densità: 1,981 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00001244 CAS Number: 523-27-3 EINECS: 208-342-4 Merck Index: 14,03018 |
|
Risultati del test di specificazione
Appearance | Yellow to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 220.0 to 228.0 deg-C |
Solubility in hot Toluene | almost transparency |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...