Stampa…
3,3-Dimethyl-1-butyne ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
B1114-10ML B1114-100ML
TCIAB1114-10MLEA 58 EUR
TCIAB1114-10ML TCIAB1114-100ML
3,3-Dimethyl-1-butyne ≥96.0% (by GC)
3,3-Dimethyl-1-butyne
Formula: C₆H₁₀
Punto di ebollizione: 38°C
Punto di fusione: –78,2 °C
Densità: 1,0003 g/cm³ (0 °C)
Flash Pt: –34°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008852
CAS Number: 917-92-0
EINECS: 213-035-3
UN: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b5e080d845a397528de0c50ea09bbd4cee08bd49&vid=a2ef46939697368b7a9312457fa27eea958d2d7b&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %