4-Octyne ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₈H₁₄ Punto di ebollizione: 131°C Punto di fusione: –103 °C Densità: 0,7509 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 29°C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00009471 CAS Number: 1942-45-6 EINECS: 217-730-2 UN: 3295 ADR: 3,III |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |