Stampa…
3-Hexyne ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
H0430-25ML H0430-5ML
TCIAH0430-25MLEA 66 EUR
TCIAH0430-25ML TCIAH0430-5ML
3-Hexyne ≥97.0% (by GC)
3-Hexyne
Formula: C₆H₁₀
Peso molecolare: 82,15 g/mol
Punto di ebollizione: 82°C
Punto di fusione: –61,5 °C
Densità: 0,7231 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –14°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00009381
CAS Number: 928-49-4
EINECS: 213-173-4
UN: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d2c4862111b2d5eb96e10e5f26f3a8d0c1767e5e&vid=5afaf3b81dc745147416647bfa7c5425f9773d28&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %