Stampa…
2-Pentyne ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
P0628-25ML P0628-5ML
TCIAP0628-25MLEA 141 EUR
TCIAP0628-25ML TCIAP0628-5ML
2-Pentyne ≥97.0% (by GC)
2-Pentyne
Formula: C₅H₈
Punto di ebollizione: 56°C
Punto di fusione: –109 °C
Densità: 0,7122 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: -20°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00009380
CAS Number: 627-21-4
EINECS: 210-989-2
UN: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f8a04ee63cad57f1c6e0b53647f2f0049a8f9e34&vid=d12960b6b5e543a1fa04314b23ce18a34d40f199&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %