Stampa…
2-Hexyne ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
H0429-25ML H0429-5ML
TCIAH0429-25MLEA 92 EUR
TCIAH0429-25ML TCIAH0429-5ML
2-Hexyne ≥98.0% (by GC)
2-Hexyne
Formula: C₆H₁₀
Peso molecolare: 82,15 g/mol
Punto di ebollizione: 84°C
Punto di fusione: –91 °C
Densità: 0,7315 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –10°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00009470
CAS Number: 764-35-2
EINECS: 212-117-6
UN: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0fd57772a20300d486496c5f73af8ec0e59bd18a&vid=4df59c95261faf2c7a5ba64697fc071a8ce9d2b5&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %